GF18330780
Tantalum
foil, 8mm disks, thickness 0.006mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Tantalum, TA000260, Ta
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ta
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141741
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Saggio
99.90%
Stato
foil
Temp. autoaccensione
572 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 183-307-80
Resistività
13.5 μΩ-cm, 20°C
diam. × spessore
8 mm × 0.006 mm
P. ebollizione
5425 °C (lit.)
Punto di fusione
2996 °C (lit.)
Densità
16.69 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ta]
InChI
1S/Ta
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)