Documenti fondamentali
GF18118391
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
200mm tube, 0.74mm outside diameter, 0.065mm wall thickness, 0.61mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AL017140
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 181-183-91
Lungh. × spessore
500 mm × 0.065 mm
D.E. × D.I.
0.74 mm × 0.61 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)