Documenti fondamentali
GF17949628
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 20m length, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
NI095815
Scegli un formato
1 EA
CHF 412.00
CHF 412.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 412.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 412.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
polyimide insulation
thermocouple wire
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 179-496-28
Spessore isolante
0.004 mm
Lungh. filo × diam.
20 m × 0.025 mm , conductor diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Applicazioni
may be used as one component of a thermocouple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)