GF17675916
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 5.0mm, L 500 mm, wall thickness 0.075 mm
Sinonimo/i:
IM307500
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 176-759-16
Lunghezza
500 mm
Spessore delle pareti
0.075 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3