Documenti fondamentali
GF17350028
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinonimo/i:
CU040235
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 173-500-28
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)