GF17300562
Polyethylene - High Density
(HDPE), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm
Sinonimo/i:
ET327910
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 173-005-62
Lunghezza
1000 mm
Diametro
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3