Documenti fondamentali
GF17288983
Silicon carbide - reaction bonded
sheet, thickness 5 mm, size 50 × 50 mm
Sinonimo/i:
SI643251
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 172-889-83
Misura
50 × 50 mm
Spessore
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)