Documenti fondamentali
GF16399930
Silver-copper alloy, Ag92.5Cu7.5
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
AA150360
Scegli un formato
1 EA
CHF 612.00
CHF 612.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 612.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 612.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 163-999-30
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)