Documenti fondamentali
GF16122327
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
10m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI095150
Scegli un formato
1 EA
CHF 292.00
CHF 292.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 292.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 292.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 161-223-27
L × diam.
10 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)