Documenti fondamentali
GF16118827
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 5m coil, 20mm coil width, 0.4mm thickness, hard
Sinonimo/i:
CU050280
Scegli un formato
1 EA
CHF 401.00
CHF 401.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 401.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 401.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
temper (hard)
Stato
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 161-188-27
Lungh. × largh. × spess.
5 m × 20 mm × 0.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)