Documenti fondamentali
GF15704209
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 300 x 300mm, 0.125mm thickness, hard
Sinonimo/i:
CU050250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil (temper hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 157-042-09
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)