Documenti fondamentali
GF15647676
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), nut, size m4, length 10 pcs, style hexagonal
Sinonimo/i:
FV30NU04
Scegli un formato
1 EA
CHF 136.00
CHF 136.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 136.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 136.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 156-476-76
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)