Documenti
GF15572639
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.38 mm, size 89 × 89 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
CU070475
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 155-726-39
Misura
89 × 89 mm
Spessore
0.38 mm