Documenti fondamentali
GF15518640
Magnesium alloy AZ61A, Mg93Al6Zn1
rod, 500mm x 25mm diameter
Sinonimo/i:
MG097940
Scegli un formato
1 EA
CHF 700.00
CHF 700.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 700.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 700.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 155-186-40
L × diam.
500 mm × 25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)