Key Documents
GF15317906
Platinum
foil, thickness 0.05 mm, length 0.1 m, coil width 5 mm
Sinonimo/i:
PT000247
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141734
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 153-179-06
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
0.1 m
Largh. bobina
5 mm
Spessore
0.05 mm
P. eboll.
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N