Documenti fondamentali
GF14526446
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 75 x 200mm, 1.0mm thickness
Sinonimo/i:
W 180400
Scegli un formato
1 EA
CHF 731.00
CHF 731.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 731.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 731.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 145-264-46
Misura × spessore
70 mm × 200 mm × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)