Documenti fondamentali
GF14395844
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
1000mm tube, 19.0mm outside diameter, 1.22mm wall thickness, 16.56mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NI117700
Scegli un formato
1 EA
CHF 927.00
CHF 927.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 927.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 927.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 143-958-44
Lungh. × spessore
1000 mm × 1.22 mm
D.E. × D.I.
19.0 mm × 16.56 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)