GF14295270
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.025 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
Sinonimo/i:
FV331025
About This Item
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 142-952-70
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
300 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)