Documenti fondamentali
GF14177291
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE210340
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 141-772-91
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)