Documenti fondamentali
GF13734985
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 9.5 mm, L 200 mm, black
Sinonimo/i:
BI307910
Scegli un formato
1 EA
CHF 709.00
CHF 709.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 709.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 709.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 137-349-85
Lunghezza
200 mm
Diametro
9.5 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)