Documenti fondamentali
GF13626659
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 50m length, 0.05mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyester insulation
Sinonimo/i:
CU065810
Scegli un formato
1 EA
CHF 240.00
CHF 240.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 240.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 240.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
polyester insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 136-266-59
Lunghezza
50 m
Diam. conduttore
0.05 mm
Spessore isolante
0.004 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)