Key Documents
GF13134169
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
0.5m wire, 0.7mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 025370
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 131-341-69
L × diam.
0.5 m × 0.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3