GF13015550
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
200m wire, 0.075mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE225120
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 130-155-50
L × diam.
200 m × 0.075 mm