Documenti fondamentali
GF12913130
Fecralloy® - iron/chromium
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 67 mm diameter, length 100 mm, condition hot rolled (black)
Sinonimo/i:
FE087975
Scegli un formato
1 EA
CHF 950.00
CHF 950.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 950.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 950.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 129-131-30
Lunghezza
100 mm
Diametro
67 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)