Documenti fondamentali
GF12844964
Aluminum-magnesium alloy, Al97.5Mg2.5
2m wire, 0.4mm diameter, as drawn, 97.5%
Sinonimo/i:
AL215140
Scegli un formato
1 EA
CHF 240.00
CHF 240.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 240.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 240.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97.50%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 128-449-64
L × diam.
2 m × 0.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)