Documenti fondamentali
GF12836404
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
AM303100
Scegli un formato
1 EA
CHF 318.00
CHF 318.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 318.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 318.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 128-364-04
Misura
300 × 300 mm
Spessore
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)