Documenti fondamentali
GF12715387
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 150 x 150mm, 2.0mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
TI010550
Scegli un formato
1 EA
CHF 552.00
CHF 552.00
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 552.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 552.00
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 127-153-87
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)