Documenti fondamentali
GF12521269
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 100 x 100mm, 0.30mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE040305
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 125-212-69
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.30 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)