Documenti fondamentali
GF12294895
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
1000mm rod, 5.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
TI017910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 122-948-95
L × diam.
1000 mm × 5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)