GF12149401
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
0.2m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 025350
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 121-494-01
L × diam.
0.2 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)