GF11930284
Lead
wire reel, 20m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.95%
Sinonimo/i:
Lead, PB005111
About This Item
Saggio
99.95%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 119-302-84
Resistività
20.65 μΩ-cm
L × diam.
20 m × 0.25 mm
P. eboll.
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney