Documenti fondamentali
GF11827683
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 5.0 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NI057917
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 118-276-83
Lunghezza
500 mm
Diametro
5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)