Documenti fondamentali
GF11579553
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU070350
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (temper half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 115-795-53
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)