Documenti
GF11342483
Iron/boron/silicon
wire, Fe 77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.05 mm diameter, length 5 m, condition metallic glass
Sinonimo/i:
FE845050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 113-424-83
Lunghezza
5 m
Diametro
0.05 mm