Documenti fondamentali
GF11333405
Copper-gold alloy, Cu95Au5
10g lump, 10mm max. lump size
Sinonimo/i:
CY286100
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 113-334-05
Peso
10 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)