Documenti fondamentali
GF11305976
Tin
foil, 100x100mm, thickness 2.0mm, as rolled, 99.99+%
Sinonimo/i:
Tin, SN000510
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141745
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99.99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 113-059-76
Resistività
11 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × largh. × spess.
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
P. ebollizione
2270 °C (lit.)
Punto di fusione
231.9 °C (lit.)
Densità
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sn]
InChI
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)