Documenti fondamentali
GF11161066
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
microfoil, 25mm disks, 1μm thinness, permanent mylar 3.5μm support
Sinonimo/i:
NI094850
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Dimens. disco
25 mm
Descrizione
3.5μm permanent mylar support
Forma fisica
disc (microfoil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 111-610-66
Spessore
1 μm , 3.5μm permanent mylar support
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)