Documenti fondamentali
GF10948417
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g, 45 μm mean particle size
Sinonimo/i:
NI706011
Scegli un formato
1 EA
CHF 362.00
CHF 362.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 362.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 362.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 109-484-17
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Dimens. media particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)