Documenti fondamentali
GF10938449
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 5m coil, 0.15mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE240290
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’270.00
CHF 1’270.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’270.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 1’270.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 109-384-49
Misura × spessore
5 m × 0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)