GF10732261
Polyamide/Imide
(PAI), rod, diam. 2.4 mm, L 500 mm, brown
Sinonimo/i:
AM317910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 107-322-61
Lunghezza
500 mm
Diametro
2.4 mm
Colore
brown
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)