Documenti fondamentali
GF10563814
Carbon - vitreous - 3000c
foam, thickness 10.0 mm, size 60 × 60 mm, bulk density 0.05 g/cm3
Sinonimo/i:
VC003829
About This Item
Codice UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 105-638-14
Misura
60 × 60 mm
Spessore
10.0 mm
Densità bulk
0.05 g/cm3
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)