Documenti fondamentali
GF10275869
Waspaloy - heat resisting alloy, Ni58Cr19Co14MoTiAlFe
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinonimo/i:
NI150250
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’040.00
CHF 1’040.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’040.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 1’040.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
light tight (lt)
Stato
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 102-758-69
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)