Documenti fondamentali
GF09769146
Gold
wire, 0.25 mm diameter, length 0.1 m, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
AU005140
Scegli un formato
1 EA
CHF 235.00
CHF 235.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 235.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Au
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141717
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 235.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 097-691-46
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
Lunghezza
0.1 m
Diametro
0.25 mm
P. ebollizione
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)