GF09142613
Yttrium oxide
sheet, thickness 2.0 mm, 10 mm diameter
Sinonimo/i:
Y 603020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 091-426-13
Diametro
10 mm
10 mm
Spessore
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)