Key Documents
GF09101865
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 1.6 mm, length 100 mm, wall thickness 0.3 mm
Sinonimo/i:
PT017180
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 091-018-65
Lunghezza
100 mm
D.E.
1.6 mm
Spessore delle pareti
0.3 mm