GF08865928
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.0125 mm, length 0.5 m, temper as rolled
Sinonimo/i:
AL010220
About This Item
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 088-659-28
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.0125 mm