Documenti
GF08737083
Zinc sulfide
lump, 5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
ZN536100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 087-370-83
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm