GF08647465
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.12 mm diameter, length 200 m, temper hard
Sinonimo/i:
AB245130
About This Item
Saggio
≥95%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 086-474-65
Lunghezza
200 m
Diametro
0.12 mm