Documenti fondamentali
GF08022057
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 4.8 mm, L 1800 mm, natural
Sinonimo/i:
FP357920
Scegli un formato
1 EA
CHF 478.00
CHF 478.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 478.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 478.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 080-220-57
Lunghezza
1800 mm
Diametro
4.8 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)