Documenti fondamentali
GF07911693
Copper-gold alloy, Cu95Au5
20g lump, 10mm max. lump size
Sinonimo/i:
CY286100
Scegli un formato
1 EA
CHF 646.00
CHF 646.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 646.00
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 646.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 079-116-93
Peso
20 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)